Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:618-27-9
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00064319
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Punto di fusione:257 °C
  • EINECS:210-542-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 224.70 SFr.
    224.70 SFr.
    1 * 1 g
       224.70 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 898.80 SFr.
    898.80 SFr.
    1 * 5 g
       898.80 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource