Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:2584-71-6
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00005252
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • EINECS:219-963-5
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 78.10
    SFr. 78.10
    1 * 1 g
       SFr. 78.10
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 146.60
    SFr. 146.60
    1 * 5 g
       SFr. 146.60
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 585.30
    SFr. 585.30
    1 * 25 g
       SFr. 585.30
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource