Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo H27633.03
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
Codice catalogo H27633.03
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  2584-71-6
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  2584-71-6
Price
SFr. 178.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 2584-71-6 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: 243° dec. MDL No.: MFCD00005252
Sinonimi:  (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:2584-71-6
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00005252
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Punto di fusione:243 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:219-963-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g
Specifiche