Etanolammina 99%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
- Numero CAS:141-43-5
- Formula:NH₂CH₂CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00008183
- Molecular Weight:61.08 g/mol
- Punto di ebollizione:170 °C
- Punto di fusione:10…11 °C
- Punto di fusione:10 - 11 °C
- Densità:1,012
- Punto di infiammabilità:91 °C
- UN:2491
- ADR:6.1,III
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
- Numero CAS:141-43-5
- Formula:NH₂CH₂CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00008183
- Molecular Weight:61.08 g/mol
- Punto di ebollizione:170 °C
- Punto di fusione:10…11 °C
- Punto di fusione:10 - 11 °C
- Densità:1,012
- Punto di infiammabilità:91 °C
- UN:2491
- ADR:6.1,III