Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Millipore®
Catalog # 567422-100
Supplier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)