Tampone Sodio acetato in soluzione pH 5,2 (3 mol/L), trattato con DEPC,
Catalog # E521-100ML
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l)
Specifications
About this item
With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
DNase-free
- RNase-free