ContactUsLinkComponent
N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)styryl)pyridinium dibromide (MM 1-43) ≥95%
Irritante
N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)styryl)pyridinium dibromide (MM 1-43) ≥95%
Codice catalogo AATB21483
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
undefined
Irritante
N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)styryl)pyridinium dibromide (MM 1-43) ≥95%
Codice catalogo AATB21483
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    1 mg
  • Seq:
    2070
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :611.54 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07
Numero CAS:149838-22-2
Formula:C₃₀H₄₉Br₂N₃
Numero MDL:MFCD00467815