Orders LinkContactUsLinkComponent
BAPTA-AM ≥95%
Plastic bottle, 25 mg
Codice catalogo AATB21001
Irritante
Nome del fornitore:   AAT Bioquest
BAPTA-AM ≥95%
Codice catalogo AATB21001
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  126150-97-8
BAPTA-AM ≥95%
BAPTA-AM ≥95%
Plastic bottle, 25 mg
Numero CAS:  126150-97-8
Price
123.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 mg
Product Details & Documents
BAPTA AM is cell-permeable version of BAPTA (1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid), a cell-permeable calcium chelator.
Sinonimi:  Tetrakis(acetoxymethyl)-1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetate, Tetrakis(acetoxymethyl) 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N,N-tetraacetate, 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic Acid Tetrakis(acetoxymethyl) Ester, BAPTA-AM ester
  • Numero CAS:126150-97-8
  • Formula:C₃₄H₄₀N₂O₁₈
  • Numero MDL:MFCD00036696
  • Molecular Weight:764.69 g/mol
  • ADR:5,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    25 mg
Specifiche