Digoxigenin-11-dUTP 1 mM for PCR
Katalognr. AATB17012
Anbieter: AAT Bioquest
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:25 Nmo
- Seq:0311
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:1132.87 g/mol
ADR:5,II
:GHS07
CAS-Nummer:129030-36-0