Orders LinkContactUsLinkComponent
(Ac-IETD)2-R110
(Ac-IETD)2-R110
Plastic bottle, 1 mg
Codice catalogo AATB13431
Irritante
Nome del fornitore:   AAT Bioquest
(Ac-IETD)2-R110
Codice catalogo AATB13431
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
(Ac-IETD)2-R110
(Ac-IETD)2-R110
Plastic bottle, 1 mg
Numero CAS:  
Price
SFr. 157.00
Log in per disponibilità
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Since highly purified rhodamine 110 (R110)-derived substrates are locked in the lactone configuration they are colorless and non-fluorescent.
  • Caspase detection
  • Bright signal
  • ADR:5,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    1 mg
Specifiche