Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Z-DEVD-AMC
Z-DEVD-AMC
Z-DEVD-AMC
Irritant
Z-DEVD-AMC
Catalog # AATB13421
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Expand image
Irritant
Z-DEVD-AMC
Catalog # AATB13421
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Specifications
Tipo di conf.:
Plastic bottle
Conf:
5 mg
Seq:
2210
Specifications
About this item
Product Details
:
ADR:
5,II
:
GHS07
Product Details