Orders LinkContactUsLinkComponent
Nuclear Red™ DCS1
Nuclear Red™ DCS1
Nuclear Red™ DCS1, 0,5 mL
Codice catalogo AATB17552
Nome del fornitore:   AAT Bioquest
Nuclear Red™ DCS1
Codice catalogo AATB17552
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
Nuclear Red™ DCS1
Nuclear Red™ DCS1
Nuclear Red™ DCS1, 0,5 mL
Numero CAS:  
Price
157.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 0,5 mL
Product Details & Documents
Our Nuclear Red™ DCS1 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-impermeant dye for analysing DNA content in dead, fixed or apoptotic cells.
  • Cell-impermeable
  • Useful for multicolour imaging
  • Bright fluorescence
5 mM DMSO solution.
Attenzione: For research use only.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    0,5 mL
  • Descrizione:
    Nuclear Red™ DCS1
  • Cat. No.:
    AATB17552
  • Purezza:
    95%
Specifiche