Orders LinkContactUsLinkComponent
MitoLite™ Red CMXRos
MitoLite™ Red CMXRos
MitoLite™ red CMXRos, 500 µG
Codice catalogo AATB22698
Nome del fornitore:   AAT Bioquest
MitoLite™ Red CMXRos
Codice catalogo AATB22698
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
MitoLite™ Red CMXRos
MitoLite™ Red CMXRos
MitoLite™ red CMXRos, 500 µG
Numero CAS:  
Price
SFr. 237.00
Log in per disponibilità
1 * 500 µG
Product Details & Documents
MitoLite™ red CMXRos is chemically same to the MitoTracker™ Red CMXRos (ThermoFisher).
  • Mitochondria-Specific Dye
  • Cell-Permeable
  • Robust
Achtung! Bitte beachten: For research use only.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 µG
  • Descrizione:
    MitoLite™ red CMXRos
  • Cat. No.:
    AATB22698
  • Purezza:
    90%
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..