Orders LinkContactUsLinkComponent
Courier Case
Courier Case
Courier case, 11 L, 415×245×320 mm, blu/nero, 325×160×215 mm
Codice catalogo DLTTB100040
Nome del fornitore:   DELTA T
Courier Case
Codice catalogo DLTTB100040
Nome del fornitore:  DELTA T
Courier Case
Courier case, 11 L, 415×245×320 mm, blu/nero, 325×160×215 mm
Price
SFr. 806.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Courier case suitable for 3,5 pairs of TempShell elements or combinations of elements and TempShell frames. Robust plastic case with vacuum insulation, lock with 'butterfly' closures. Shoulder strap, carrying handle on the lid, sealable and washable plastic interior.
Weight: 5,98 kg.
Specifiche
  • Capacità:
    11 L
  • Colore:
    blu/nero
  • Descrizione:
    Courier case
  • Esterno L×P×A:
    415×245×320 mm
  • Interno LxPxA:
    325×160×215 mm