SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Registrati
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Enzimi
Proteinase K
Proteinase K
Proteinase K
EDVO626
:
EDVOTEK
:
Proteinase K
EDVO626
:
EDVOTEK
:
Conf:
1
CAS No.:
39450-01-6
Condizioni di conservazione:
Freezer
Nome dell'enzima:
Proteinase K
Pk Info:
200 U