Screw Cap Tubes
Nome del fornitore: MEGRO
Vai a
Informazioni su questo articolo
For secure transport and storage of samples.
- Made of selected, biologically inert polypropylene
- Reliable sealing
- Polyethylene screw cap
- Not autoclavable
2 varianti
Product Details & Documents
For secure transport and storage of samples.
- Made of selected, biologically inert polypropylene
- Reliable sealing
- Polyethylene screw cap
- Not autoclavable
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàColoreLunghezzaØ esterno tuboTappo inclusoColore tappoDisponibilitàPrice
- MEGR122120Screwcap tubes with enclosed capScrewcap tubes with enclosed cap13 mlnaturale100 mm16 mmYesnaturaleLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 162.00
- MEGR122121Screwcap tubes with fitted capScrewcap tubes with fitted cap13 mlnaturale100 mm16 mmYesnaturaleLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 213.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..