Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw Cap Tubes
Screw Cap Tubes
Nome del fornitore:   MEGRO
Screw Cap Tubes
Nome del fornitore:  MEGRO
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
For secure transport and storage of samples.
  • Made of selected, biologically inert polypropylene
  • Reliable sealing
  • Polyethylene screw cap
  • Not autoclavable
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Lunghezza
    Ø esterno tubo
    Tappo incluso
    Colore tappo
    Disponibilità
    Price
  • MEGR122120
    Screwcap tubes with enclosed cap
    Screwcap tubes with enclosed cap
    13 ml
    naturale
    100 mm
    16 mm
    Yes
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 162.00
    SFr. 162.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 162.00
  • MEGR122121
    Screwcap tubes with fitted cap
    Screwcap tubes with fitted cap
    13 ml
    naturale
    100 mm
    16 mm
    Yes
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 213.00
    SFr. 213.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 213.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..