Amplite® Colorimetric Maleimide Quantitation Kit
Codice catalogo AATB5525
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Amplite™ colorimetric maleimide quantitation kit
- Test per kit:100 Tests
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Maleimides can be directly assayed spectrophotometrically at 302 nm.
- In-house QC testing
- Sensitive
- Suggested protocol available
Caution: For research use only.