ContactUsLinkComponent
DiYO™-1 [equivalent to YOYO®-1] *5 mM DMSO Solution* (0.2 ml)
DiYO™-1 [equivalent to YOYO®-1] *5 mM DMSO Solution* (0.2 ml)
Codice catalogo AATB17580
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
undefined
DiYO™-1 [equivalent to YOYO®-1] *5 mM DMSO Solution* (0.2 ml)
Codice catalogo AATB17580
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    0,2 mL
  • Descrizione:
    DiYO™-1
  • Purezza:
    95%
Specifiche
Informazioni su questo articolo
DiYO™-1 is chemically equivalent to YOYO®-1 (YOYO® is the trademark of Invitrogen).
  • Cell-Impermeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
Caution: For research use only.