Bodi Fluor™ R6G NHS Ester [equivalent to Bodipy® R6G, NHS Ester]
Codice catalogo AATB703
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 mg
- Descrizione:Bodi Fluor™R6G
- Purezza:90%
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Bodi Fluor™R6G, NHS ester is the same molecule to Bodipy® R6G, NHS ester (Bodipy® is the trademark of Invitrogen).
- Multiple Bioconjugation Applications
- 90% Purity
Caution: For research use only.