Orders LinkContactUsLinkComponent
PD-10 Spin Adapter
PD-10 Spin Adapter
Nome del fornitore:   AAT Bioquest
PD-10 Spin Adapter
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Certificates
PD-10 Spin Adapter
PD-10 Spin Adapter
2 varianti
Product Details & Documents
PD-10 Spin adapters are convenient and rapid cleanup tools with high reproducibility and capacity for high throughput by running multiple samples in parallel with high desalting capacity.
  • Permits parallel sample processing
  • Efficient and convenient
  • Improves reproducibility
Attenzione: For research use only.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • AATB60506
    PD-10 Spin adapter, 5 Pieces
    PD-10 Spin adapter, 5 Pieces
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 5 ST
       SFr. 113.00
  • AATB60507
    PD-10 Spin adapter, 10 Pieces
    PD-10 Spin adapter, 10 Pieces
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 10 ST
       SFr. 143.00