ContactUsLinkComponent
1,3-Diossolano ≥99.0% stabilizzato, GPR RECTAPUR® per sintesi
Infiammabile
Corrosivo
1,3-Diossolano ≥99.0% stabilizzato, GPR RECTAPUR® per sintesi
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Certificati
undefined
Infiammabile
Corrosivo
1,3-Diossolano ≥99.0% stabilizzato, GPR RECTAPUR® per sintesi
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Certificati
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 99.0 %
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Formaldehyde:
    Max. 0.1 %
  • Methanol:
    Max. 0.1 %
  • Water:
    Max. 0.05 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together