Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
6-Carboxyrhodamine 6G (6-CR6G)
6-Carboxyrhodamine 6G (6-CR6G) single isomer ≥95%
6-Carboxyrhodamine 6G (6-CR6G) single isomer ≥95%
6-Carboxyrhodamine 6G (6-CR6G) single isomer ≥95%
AATB332
:
AAT Bioquest
:
6-Carboxyrhodamine 6G (6-CR6G) single isomer ≥95%
AATB332
:
AAT Bioquest
:
Conf:
10 mg
Seq:
2275
:
:
180144-68-7