Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
APC-Cy5.5 Tandem
APC-Cy5.5 Tandem fluorescent probe
Irritant
APC-Cy5.5 Tandem fluorescent probe
Catalog # AATB2622
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Expand image
Irritant
APC-Cy5.5 Tandem fluorescent probe
Catalog # AATB2622
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Specifications
Tipo di conf.:
Plastic bottle
Conf:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
:
105000 g/mol
ADR:
5,II
:
GHS07
Product Details