Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Trypan blue
Trypan blue 10 mM live cell labeling
Trypan blue 10 mM live cell labeling
AATB2453
:
AAT Bioquest
:
Trypan blue 10 mM live cell labeling
AATB2453
:
AAT Bioquest
:
Tipo di conf.:
Plastic bottle
Conf:
10 mL
Seq:
2275
:
:
960.82 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
72-57-1
:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
:
MFCD00003969