ContactUsLinkComponent
DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide) ≥95%
DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide) ≥95%
  AATB22225
 :  
undefined
DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide) ≥95%
  AATB22225
 :  
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    100 mg
  • Seq:
    2440
 :
 :380.273 g/mol
 :5,II
 :GHS07
 :3785-01-1
 :C₁₇H₂₁IN₂
 :MFCD00011994