Nile red ≥95%
Plastic bottle, 25 mg
Codice catalogo AATB22190
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Vai a
Product Details & Documents
Nile red (also known as Nile blue oxazone) is a lipophilic stain.
Sinonimi: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
- Numero CAS:7385-67-3
- Formula:C₂₀H₁₈N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00011639
- Molecular Weight:318.38 g/mol
- ADR:5,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:25 mg