Destrano, M.W. 150,000 TRITC-labeled
Codice catalogo AATB21710
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:25 mg
- Seq:2315
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Numero CAS:9004-54-0
Formula:(C₆H₁₀O₅)n
Numero MDL:MFCD00130935