Furaptra (Mag-Fura-2) tetrapotassium salt magnesium indicator
Codice catalogo AATB20380
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:1 mg
- Seq:2070
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
ADR:5,II
:587 g/mol
:GHS07
Numero CAS:132319-57-4
Formula:C₁₈H₁₀K₄N₂O₁₁