Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate
Plastic bottle, 5 mg
Codice catalogo AATB13479
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate
Codice catalogo AATB13479
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Numero CAS: 1431362-79-6
Vai a
Product Details & Documents
The weakly fluorescent AMC substrates generate the bright blue fluorescent AMC product that has Ex/Em = 351/430 nm, and can be easily detected with a DAPI filter set.
- High fluorescence
- Rapid activation
- Numero CAS:1431362-79-6
- Molecular Weight:498.57 g/mol
- ADR:5,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:5 mg