D(-)-Luciferin ≥95%
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Vai a
Informazioni su questo articolo
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Sinonimi: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- Numero CAS:2591-17-5
- Formula:C₁₁H₈N₂O₃S₂
- Numero MDL:MFCD00042929
- Molecular Weight:280.3228 g/mol
- ADR:5,II
3 varianti
Product Details & Documents
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Sinonimi: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- Numero CAS:2591-17-5
- Formula:C₁₁H₈N₂O₃S₂
- Numero MDL:MFCD00042929
- Molecular Weight:280.3228 g/mol
- ADR:5,II