Separating funnel holder
for 1 separating funnel up from 75 mm Ø
Catalog # 241-0345
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white.
For conical separating funnels up to 1000 ml. Easely mounted on support rods with an outer Ø 8 to 14 mm with a locking nut.
Specifications
- Descrizione:for 1 separating funnel up from 75 mm Ø
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..