Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnel holders
Funnel holders
Nome del fornitore:   Brand
Funnel holders
Nome del fornitore:  Brand
Certificates
Funnel holders
2 varianti
Product Details & Documents
PP, white.
To support 1 or 2 funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm. Easily mounted on supports rods with an outer-Ø 8 to 14 mm with a locking nut.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Per
    Disponibilità
    Price
  • 241-0343
    Funnel holder for a funnel
    Funnel holder for a funnel
    1 funnel
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 92.10 SFr.
    92.10 SFr.
    1 * 5 ST
       92.10 SFr.
  • 2 funnels
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 133.00 SFr.
    133.00 SFr.
    1 * 5 ST
       133.00 SFr.