Sprayer
Sprayer, complete
Codice catalogo 217-0695
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass sprayer.
: Complete sprayer consists of 100 ml Erlenmeyer flask with socket NS 19/26, sprayer head with clamp and rubber bulb.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificati BSE/TSE
Specifiche
- Descrizione:Sprayer, complete
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sprayer head, NS 19/26, without flask or rubber bulbSprayer head, NS 19/26, without flask or rubber bulb201-1434Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 73.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Rubber bulb