Goat Anti-Rat IgG2a Secondary Antibody
Catalog # NOVUNBP2-68486
Supplier: Novus Biologicals
Specifications
- Tipo anticorpo:Secondary
- Tipo di anticorpi:IgG2a
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Goat
- Isotipo:IgG
- Reattività:Rat
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:Yes
- Purezza:Affinity purified
- Tampone di conservazione:PBS
- Temperatura di conservazione:Store at 4 °C
- Concentrazione:1 mg/ml
- Taglia:0,5 mg
- Conf:0,5 mg
Specifications
About this item
Goat anti Rat IgG2a antibody recognises rat IgG2a as assessed by immunoelectrophoresis and ELISA. The antibody may cross-react with IgG2a from other species.
Recommended Dilutions: ELISA: 1 to 10 µg/ml, Flow Cytometry, Western Blot
Preservative: 0.1% Sodium Azide
Type: Secondary
Antigen: IgG2a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat