Adapters, Cone without Stopcock
29/32 NS, Tubing
Codice catalogo WITG1.681.029
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Adapters, Cone without Stopcock
Codice catalogo WITG1.681.029
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion
Suction tube, with cone and without stopcock, bent.
Specifiche
- Dimensione cono:29/32 NS
- Seq:05
- Connettore:Tubing