Orders LinkContactUsLinkComponent
Vascular Scissors with Ring Handle
Vascular Scissors with Ring Handle
Angled, 25°, 180 mm, 8 mm
Codice catalogo BRAUBC515R
Nome del fornitore:   B. Braun
Vascular Scissors with Ring Handle
Codice catalogo BRAUBC515R
Nome del fornitore:  B. Braun
Vascular Scissors with Ring Handle
Angled, 25°, 180 mm, 8 mm
Price
SFr. 1’200.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reusable non sterile vascular scissors with ring handle.
  • Blades/jaw: Ultra delicate blade
  • Tip profile: Sharp
Application: Vascular surgery urology Maxillo-facial surgery general/visceral surgery ear-nose-throat surgery cardiac/thoracic surgery
Specifiche
  • Tipo:
    Angled, 25°
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Lunghezza lama:
    8 mm