Orders LinkContactUsLinkComponent
SamplePro Needle
130 mm, 0,50 mm
Codice catalogo MSPPH160071
Marketsource
Nome del fornitore:   MARKET SOURCE PART PROCESS
SamplePro Needle
Codice catalogo MSPPH160071
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
SamplePro Needle
130 mm, 0,50 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Non-septum piercing and MATCH tubes even below 3,0 mm outer diameter.
Specifiche
  • Ø est:
    0,50 mm
  • Lunghezza:
    130 mm