ContactUsLinkComponent
FlashPure EcoFlex C18 Cartridges
FlashPure EcoFlex C18 Cartridges
Supplier:  BUCHI
Certificates
FlashPure EcoFlex C18 Cartridges
Supplier:  BUCHI
Specifications
  • Catalog No:
  • 140000053.
  • 140000054.
  • 140000051.
  • 140000052.
  • 140000055.
  • 140000056.
  • 140000057.
  • 140000049.
  • 140000050.
  • 140000058.
  • 11070489.
  • 140000048.
  • Phase name:
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • FlashPure EcoFlex C18
  • Carico di carbonio:
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • 15 - 17%
  • Con endcapping:
  • Pressione max.:
  • 12 bar
  • 12 bar
  • 12 bar
  • 12 bar
  • 12 bar
  • 8 bar
  • 8 bar
  • 12 bar
  • 12 bar
  • 8 bar
  • 8 bar
  • 12 bar
  • Area superficiale:
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • 260 - 360 m²/g
  • Polarity:
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase