ContactUsLinkComponent
Agitatori magnetici multiposizione, serie MIXdrive
Agitatori magnetici multiposizione, serie MIXdrive
Supplier:  2MAG
Certificates
undefined
Agitatori magnetici multiposizione, serie MIXdrive
Supplier:  2MAG
Specifications
  • Catalog No:
  • 442-0787
  • 442-0783
  • 442-0784
  • 442-0788
  • 442-0785
  • 442-0786
  • Modello:
  • MIXdrive 15 HT
  • MIXdrive 6
  • MIXdrive 15
  • MIXdrive 60 HT
  • MIXdrive 60
  • MIXdrive 6 HT
  • Numero di posizioni di agitazione:
  • 15; distanziati di 65 mm
  • 6; distanziati di 130 mm
  • 15; distanziati di 65 mm
  • 60; distanziati di 32,5 mm
  • 60; distanziati di 32,5 mm
  • 6; distanziati di 130 mm
  • Capacità di agitazione max. per agitatore H₂O:
  • 3000 ml
  • 3000 ml
  • 3000 ml
  • 500 ml
  • 500 ml
  • 3000 ml
  • Potenza in ingresso:
  • 40 W
  • 40 W
  • 40 W
  • 40 W
  • 40 W
  • 40 W
  • Materiale della piastra:
  • Acciaio inox
  • Acciaio inox
  • Acciaio inox
  • Acciaio inox
  • Acciaio inox
  • Acciaio inox
  • Dimensioni della piastra:
  • 245×375 mm
  • 245×375 mm
  • 245×375 mm
  • 245×375 mm
  • 245×375 mm
  • 245×375 mm
  • L×P×A:
  • 245×375×38 mm
  • 245×375×38 mm
  • 245×375×38 mm
  • 245×375×38 mm
  • 245×375×38 mm
  • 245×375×38 mm
  • Peso:
  • 9,1 kg
  • 9,4 kg
  • 9,5 kg
  • 8,4 kg
  • 8,9 kg
  • 9,0 kg
Specifications
Control units
Product Information
Frequently Bought Together