The IgM (Cat) ELISA kit
Référence ABNOKA6746.1KIT
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Conf:1 KIT
- Primary antibody reactivity:Cat
- Target protein:IgM
Spécifications
À propos de cet article
The IgM (Cat) ELISA Kit is used for determination of IgM in cat serum or plasma.