The IgG (Monkey) ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6749.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Primary antibody reactivity:Monkey
- Target protein:IgG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
The IgG (Monkey) ELISA Kit is used for determination of IgG in old world monkey serum or plasma.