IgM (Sheep) ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6766.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Primary antibody reactivity:Sheep
- Target protein:IgM
- Principio del dosaggio:Quantitative
Specifiche
Informazioni su questo articolo
IgM (Sheep) ELISA Kit is for the quantitative measurement of sheep IgM in serum or plasma.