Measles Virus IgM (Human) ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6782.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Primary antibody reactivity:Human
- Target protein:IgM
- Principio del dosaggio:Qualitative
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Measles Virus IgM (Human) ELISA Kit is a qualitative determination of IgM class antibodies against Measles Virus in human serum or plasm.