Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgM ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6729.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Target protein:IgM
- Principio del dosaggio:Qualitative
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgM ELISA Kit is a qualitative determination of IgM class antibodies against Epstein-Barr virus nuclear antigen type 1 (EBV-EBNA-1) in human serum or plasma.