Herpes Simplex Virus I IgG ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6733.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Primary antibody reactivity:HSV1
- Target protein:IgG
- Principio del dosaggio:Qualitative
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Herpes Simplex Virus I IgG ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Herpes simplex Virus 1 (HSV 1) in human serum or plasma.