Cytomegalovirus IgG ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6724.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Primary antibody reactivity:Cytomegalovirus
- Target protein:IgG
- Principio del dosaggio:Qualitative
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Cytomegalovirus IgG ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Cytomegalovirus (CMV) in human serum or plasma.