Candida albicans IgM ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6723.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Primary antibody reactivity:Candida albicans
- Target protein:IgM
- Principio del dosaggio:Qualitative
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Candida albicans IgM ELISA Kit is a qualitative determination of IgM class antibodies against Candida albicans in human serum or plasma.