Cytomegalovirus IgM ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6707.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Primary antibody reactivity:Cytomegalovirus
- Target protein:IgM
- Principio del dosaggio:Quantitative
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Cytomegalovirus IgM ELISA Kit is an enzyme immunoassay for the quantitative and qualitative measuremnet of IgM antibodies to Cytomegalovirus (CMV) in human serum and plasma.