CCP Ab ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA6675.1KIT
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Target protein:CCP Ab
- Principio del dosaggio:Quantitative
Specifiche
Informazioni su questo articolo
CCP Ab ELISA Kit is an enzyme-linked immunosorbent assay for quantitative detection of IgG class autoantibodies against cyclic citrullinated peptides (CCP) in human serum or plasma