Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Enzimi
Recombinant Alkaline Phosphatase (from E. coli)
Recombinant Alkaline Phosphatase (from E. coli)
Recombinant Alkaline Phosphatase (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP9386.10ML
Nome del fornitore:
Abnova
Numero CAS:
Espandi l'immagine
Recombinant Alkaline Phosphatase (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP9386.10ML
Nome del fornitore:
Abnova
Numero CAS:
Specifiche
Conf:
10 mL
Tipo di enzima:
Recombinant
Sorgente luminosa:
E. coli
Nome dell'enzima:
Alkaline Phosphatase
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto